Learn More
2,3-Difluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11469666
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11469666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20214.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113211-94-2
Molecular Formula C7H5BrF2
Molecular Weight (g/mol) 207.018
MDL Number MFCD00042488
InChI Key FTBSGSZZESQDBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517984
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CBr
Spezifikation
Density 1.628
Flash Point 90°C (194°F)
Refractive Index 1.5298
Quantity 1 g
UN Number UN1760
Beilstein 7089244
Synonym 2,3-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3-difluorobenzene, alpha-bromo-2,3-difluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzylbromide, a-bromo-2,3-difluorotoluene, 1-bromomethyl-2,3-difluoro-benzene, 2,3-difluorophenylbromide, 2, 3-difluorobenzyl bromide, pubchem4909
Formula Weight 207.02
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,3-Difluorobenzyl bromide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt