Learn More
2,3-Dihydro-6-phénylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11345549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345549 5 g 5g
11335549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11345549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50482.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75224-64-5
Formule moléculaire C12H10N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 230.285
Numéro MDL MFCD00268936
Clé InChI XOGXXJXDZCAAPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carbaldehyde, 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo 2,1-b thiazole-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-6-phenylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxaldehyde, 6-phenyl-2h,3h-imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carbaldehyde, 6-phenyl-2h,3h-imidazo 2,1-b 1,3-thiazolidine-5-carbaldehyde, pubchem23678, acmc-1bbx3, 6-phenyl-2,3-dihydro-imidazo 2,1-b thiazole-5-carbaldehyde, 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo-2,1-b 1,3 thiazole-5-carbaldehyde
CID PubChem 329965
Nom IUPAC 6-phényle-2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldéhyde
SMILES C1CSC2=NC(=C(N21)C=O)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde
Point de fusion 122°C to 124°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 230.29
Pourcentage de pureté 97%