Learn More
Alfa Aesar™ Sel de potassium d’acide 2,4,5-trichlorobenzènesulfonique, 90+ %
Code produit 11475566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475566 25 g 25g
11455566 1 g 1g
11465566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11475566 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B20713.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 62625-17-6
Formule moléculaire C6H2Cl3KO3S
Poids moléculaire (g/mol) 299.587
Numéro MDL MFCD00024894
Clé InChI DRPLRPSXUUSFOB-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23692292
Nom IUPAC Potassium ; 2,4,5-trichlorobenzènesulfonate
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S(=O)(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme potassium 2,4,5-trichlorobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt, potassium 2,4,5-trichlorobenzenesulphonate, benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt 1:1, potassium 2,4,5-trichlorobenzene-1-sulfonate, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonic acid, potassium salt, c6h2cl3so3.k, potassium2,4,5-trichlorobenzenesulfonate, potassium ion 2,4,5-trichlorobenzenesulfonate
Poids de la formule 299.6
Pourcentage de pureté ≥90%