Learn More
2,4,5-trihydroxypyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420937 5 g 5g
11410937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11420937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23320.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 496-76-4 | C4H4N2O3 | 128.087 g/mol
2,4,5-Trihydroxypyrimidine studies show that it can form stable base pairs with all four bases in a DNA duplex. It has been used as oxidative DNA damage biomarker in tissue engineered skin. It acts as an antagonist of uracil in the growth of Lactobacillus casei.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-76-4
Formule moléculaire C4H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.087
Numéro MDL MFCD00082987
Clé InChI FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Isobarbituric acid
CID PubChem 96994
Nom IUPAC 1,3-diazinane-2,4,5-trione
SMILES C1C(=O)C(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trihydroxypyrimidine
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 127205
Poids de la formule 128.09
Pourcentage de pureté 98%