Learn More
2’,4’,6’-triméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2',4',6'-Trimethoxyacetophenone is used in the production of 4,2',4',6'-tetramethoxy-chalcone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2′,4′,6′-triméthoxyacétophénone est utilisée dans la production de la 4,2′,4′,6′-tétraméthoxy-chalcone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',4',6'-Trimethoxyacetophenone |
| Point de fusion | 101°C to 104°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 519324 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. |
| Poids de la formule | 210.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |