Learn More
2-(4-Bromophényl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458005 5 g 5g
15448005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15458005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32156.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118000-66-1
Formule moléculaire C13H8BrIN2
Poids moléculaire (g/mol) 399.029
Numéro MDL MFCD00444892
Clé InChI DOUYIPIXURZQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1,2-a pyridine, acmc-20aopu, 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1,2-pyridine, 2-4-bromophenyl-6-iodoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,2-4-bromophenyl-6-iodo, 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1 2-a p
CID PubChem 14042758
Nom IUPAC 2-(4-bromophényl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN3C=C(C=CC3=N2)I)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 212°C to 216°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 399.03
Pourcentage de pureté 97%