Learn More
2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354985 5 g 5g
11344985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11354985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18371.06
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 41200-96-8 | C9H11Cl2NO | 220.093 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41200-96-8
Formule moléculaire C9H11Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 220.093
Numéro MDL MFCD00974411
Clé InChI RWRWIICNMOKBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-isopropoxyaniline, 2,4-dichloro-5-2-propyloxy aniline, 2,4-dichloro-5-propan-2-yloxy aniline, benzenamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy, acmc-20aodr, 2,4-dichloro-5-isopropyloxyaniline, 2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylamine, 2,4-dichloro-5-isopropoxy-phenylamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy aniline, 2,4-dichloro-5-methylethoxy phenylamine
CID PubChem 170476
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-propan-2-yloxyaniline
SMILES CC(C)OC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 110°C to 112°C (0.2 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2836827
Poids de la formule 220.11
Pourcentage de pureté 98%