Learn More
2,4-Dichloro-6-methylpyridine, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 453770010
Informations supplémentaires : CAS : 42779-56-6 Poids : 0.10000kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15367390
  • 112.90€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 02-04-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
42779-56-6
162.013
2,4-dichloro-6-picoline, 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine, pubchem5465, d0ri6l, 2-methyl-4,6-dichloropyridine, pyridine,2,4-dichloro-6-methyl
2,4-dichloro-6-methylpyridine
C6H5Cl2N
WUGTXQVNSRFDNV-UHFFFAOYSA-N
11959083
CC1=NC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
1g
C6H5Cl2N
WUGTXQVNSRFDNV-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-6-methylpyridine
11959083
≥96.0% (GC)
Authentic
42779-56-6
2,4-dichloro-6-picoline, 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine, pubchem5465, d0ri6l, 2-methyl-4,6-dichloropyridine, pyridine,2,4-dichloro-6-methyl
CC1=NC(=CC(=C1)Cl)Cl
162.013
162.02
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-6-methylpyridine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.