Learn More
2,4-Dichloro-6-methylpyridine, 97+%
Product Code. 15401359
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15401359
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64248.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42779-56-6 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42779-56-6
Molecular Formula C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.013
MDL Number MFCD08669834
InChI Key WUGTXQVNSRFDNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-picoline, 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine, pubchem5465, d0ri6l, 2-methyl-4,6-dichloropyridine, pyridine,2,4-dichloro-6-methyl
PubChem CID 11959083
IUPAC Name 2,4-dichloro-6-methylpyridine
SMILES CC1=NC(=CC(=C1)Cl)Cl
Specifications
Boiling Point 205°C to 206°C
Quantity 1 g
Beilstein 111084
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 162.01
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material 2,4-Dichloro-6-methylpyridine
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt