Learn More
chlorure de 2,4-difluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11346879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346879 5 g 5g
11356879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11346879 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26783.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-07-3
Formule moléculaire C7H5ClF2
Poids moléculaire (g/mol) 162.56
Numéro MDL MFCD01090988
Clé InChI XPGHWBDZNQUUQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylchloride, 2,4-difluoro-benzyl chloride, alpha-chloro-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2,4-difluoro, 2, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem4912, 1-chloromethyl-2,4-difluoro-benzene, ksc588m7l
CID PubChem 2736948
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-2,4-difluorobenzène
SMILES FC1=CC=C(CCl)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobenzyl chloride
Indice de réfraction 1.491
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 162.57
Pourcentage de pureté 97%