Learn More
2,4-Difluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10751545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751545 5 g Flacon en verre 5g
10732301 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10751545 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303550050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81228-09-3
Formule moléculaire C8H5F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.12
Numéro MDL MFCD00009999
Clé InChI QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
CID PubChem 123581
Nom IUPAC 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Difluorophenylacetic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 115°C to 120°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3CH2CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Powder