Learn More
2’,4’-Dihydroxy-2-méthoxychalcone, 97 %
Code produit 11471810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471810 1 g 1g
11481810 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11471810 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27533.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104236-78-4
Formule moléculaire C16H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.284
Numéro MDL MFCD00076017
Clé InChI ODLVGCCGMXGMGZ-RMKNXTFCSA-N
Synonyme 2',4'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2-propen-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl, acrylophenone, 2',4'-dihydroxy-3-o-methoxyphenyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 3-08-00-03711 beilstein handbook reference, 2/',4/'-dihydroxy-2-methoxychalcone, 2',4'-dihydroxy-2-2-methoxybenzylidene acetophenone, e-1-2,4-dihydroxyphenyl-3-2-methoxyphenyl prop-2-en-1-one
CID PubChem 6161915
Nom IUPAC (E)-1-(2,4-dihydroxyphényl)-3-(2-méthoxyphényl)prop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dihydroxy-2-methoxychalcone
Point de fusion 175°C to 178°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 270.29
Pourcentage de pureté 97%