Learn More
2,4-diméthyl-2-pentanol, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11312716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312716 5 g 5g
11302716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11312716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08795.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-06-9
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.20
Numéro MDL MFCD00021811
Clé InChI FMLSQAUAAGVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-2-pentanol, isobutyldimethylcarbinol, 2-pentanol, 2,4-dimethyl, acmc-20aoch, 2-pentanol,4-dimethyl, 2-pentanol,2,4-dimethyl, 2-pentanol, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
CID PubChem 12235
Nom IUPAC 2,4-diméthylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethyl-2-pentanol
Densité 0.81
Point d’ébullition 132°C to 134°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Indice de réfraction 1.417
Quantité 5 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1731623
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 96%