Learn More
2,5-dichlorotoluène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10696292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696292 5 g Flacon en verre 5g
10050820 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10696292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19398-61-9
Numéro MDL MFCD00000609
Clé InChI KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
CID PubChem 29572
Nom IUPAC 1,4-dichloro-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichlorotoluene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2500g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6Cl2
Formule linéaire CH3C6H3Cl2
Indice de réfraction 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Beilstein 05, 296
Poids moléculaire (g/mol) 161.025
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid