Learn More
Acide 2,5-difluorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
L’acide 2,5-difluorobenzoïque est utilisé dans la préparation de dérivés d’hydrazone, qui agit comme un agent antibactérien potentiel.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Difluorobenzoic acid |
| Point de fusion | 127°C to 132°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 973351 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 158.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.