Learn More
Alfa Aesar™ 2,5-diméthoxythiophénol, 95 %
Code produit 11392537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392537 1 g 1g
11302547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11392537 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L11641.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1483-27-8
Formule moléculaire C8H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Numéro MDL MFCD00052738
Clé InChI SESUUAOAUZDHHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-dimethoxythiophenol, 2,5-dimethoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dimethoxy, pubchem6852, acmc-1cgdz, 3,6-dimethoxybenzenethiol, #, 2,5-dimethoxyphenyl mercaptan
CID PubChem 519009
SMILES COC1=CC(S)=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethoxythiophenol
Densité 1.14
Point d’ébullition 278°C
Point d’éclair 122°C (252°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.5845
Quantité 1 g
Numéro UN UN3334
Beilstein 1867842
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC 2,5-diméthoxybenzènethiol
Poids de la formule 170.23
Pourcentage de pureté 95%