Learn More
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate |
| CAS | 150321-92-9 |
| Formule moléculaire | C15H11NO7 |
| Numéro MDL | MFCD00467593 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | COC1=CC=C2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)OC2=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 317.25 |
| Pourcentage de pureté | 98% |