Learn More
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31031631
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031631 5 g
31016739 25 g
31019861 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31031631 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD112705g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
CAS 10546-65-3
Formule moléculaire C9H11Br2N
Numéro MDL MFCD00015475
Quantité 5 g
SMILES NC1=C(Br)C=C(C(C)C)C=C1Br
Poids moléculaire (g/mol) 293.00
Pourcentage de pureté 98%