Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzénamine, TRC
Code produit 30136504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136504 50 g 50g
30010314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30136504 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42620050G
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88149-49-9
Formule moléculaire C7H4Br2F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 334.92
Synonyme 2,6-Dibromo-4-trifluoromethoxyaniline
SMILES BrC1=C(N)C(Br)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine
Quantité 50 g