Learn More
2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 452290050
Informations supplémentaires : CAS : 1099598-11-4 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15269766
  • 561.30€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 03-01-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
1099598-11-4
233.98
2,6-dichloro-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine
2,6-dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
C6HCl2F4N
VVXQCTFINCODIF-UHFFFAOYSA-N
37859559
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(F)(F)F
Spécification
2, 6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
5g
96% min. (GC)
2,6-dichloro-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine
C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C(F)(F)F
233.98
233.98
90°C (55.0 mbar)
1099598-11-4
C6HCl2F4N
VVXQCTFINCODIF-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
37859559
97%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 2,6-Dichloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents