Learn More
Acide 2,6-dichlorobenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486870 1 g 1g
15439109 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11486870 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19816.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 73852-17-2 | Molecular Formula: C6H5BCl2O2 | Molecular Weight: 190.81 g/mol
Reagent used for palladium-catalyzed stille and suzuki-miyaura cross-couplings, palladium (pd)-catalytized reactions. Reagent used in preparation of common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour les couplages croisés de Stille et de Suzuki-Miyaura catalysés par le palladium (pd). Réactif utilisé pour la préparation de composants communs pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73852-17-2
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD00064869
Clé InChI CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
CID PubChem 2734332
Nom IUPAC Acide (2,6-dichlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid
Point de fusion 151°C to 152°C
Quantité 1 g
Beilstein 4802506
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté 95%