Learn More
R&D Systems™ Melatonin ELISA Kit (Colorimetric)
Code produit 18608171 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608171 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608171 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP321420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    686.14€
    615.30€ / 1 sets
    Save 70.84€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 15.63-1000 pg/mL
Sensibilité du dosage 9.38 pg/mL
Gamme de produits Novus
Type de produit ELISA Kit (Colorimetric)
Type d’échantillon Biological Fluids, Plasma, Serum
Spécificité This kit recognizes MT in samples. No significant cross-reactivity or interference between MT and analogues was observed.
Quantité 1 kit
Conditions de stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.