Learn More
2,6-diméthyl-5-héptenal, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363397 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11363397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 017773.30
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 106-72-9 | Molecular Formula: C9H16O | Molecular Weight: 140.226 g/mol
It is used or fragrances designed to have a special fruity note tending towards melon, cucumber and pumpkin. It is mainly used perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-72-9
Formule moléculaire C9H16O
Poids moléculaire (g/mol) 140.226
Numéro MDL MFCD00006981
Clé InChI YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dimethyl-5-heptenal, melonal, 5-heptenal, 2,6-dimethyl, bergamal, 2,6-dimethyl-5-hepten-1-al, 2,6-dimethyl-5-heptanal, 2,6-dimethylhept-5-en-1-al, fema no. 2389, 2,6-dimethyl-2-hepten-7-al, 2,6-dimethyl-5-heptenal natural
CID PubChem 61016
Nom IUPAC 2,6-diméthylhept-5-enal
SMILES CC(CCC=C(C)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethyl-5-heptenal
Densité 0.879 g/mL
Point d’ébullition 116°C to 124°C (100 mmHg)
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.4441
Quantité 250 g
Numéro UN UN1989
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,paraffin oil. Insoluble in water.
Poids de la formule 140.22
Forme physique Liquide