Learn More
2-acétyl-5-iodo-2H-indazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10823191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10823191 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10823191 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00297DA
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
CAS 1174064-60-8
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C9H7IN2O
Numéro MDL MFCD11520128
Quantité 1 g
Synonyme 2-acetyl-5-iodo-2h-indazole, 1-5-iodoindazol-2-yl ethanone, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethan-1-one, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethanone
Clé InChI JXZRYFOLDPVLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C2C=C(I)C=CC2=N1
Nom IUPAC 1-(5-iodoindazol-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 286.07
CID PubChem 45594316
Poids de la formule 286.07