Learn More
2-Acétylquinoxaline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352609 1 g 1g
15403527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11352609 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26680.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25594-62-1 | C10H8N2O | 172.187 g/mol
2-Acetylquinoxaline is used as dyes, pharmaceuticals, and antibiotics such as olaquindox, carbadox, echinomycin, levomycin and actinoleutin. It is also used to make amiloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-acétylquinoxaline est utilisée comme colorant, produit pharmaceutique et antibiotique, par exemple, l’olaquindox, le carbadox, l’échinomycine, la lévomycine et l’actinoleutine. Il est également utilisé pour fabriquer de l’amiloride.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25594-62-1
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.187
Numéro MDL MFCD07808559
Clé InChI SWGILLQQUULMJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-acetylquinoxaline, 1-quinoxalin-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-quinoxalinyl, acmc-1cknl, 1-quinoxalin-2-yl ethan-1-one
CID PubChem 11105814
Nom IUPAC 1-quinoxaline-2-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Acetylquinoxaline
Point de fusion 76°C to 79°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 97%