Learn More
2-amino-3-benzyloxypyridine, 98,5 %, ACROS Organics™
Code produit 10367770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367770 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10367770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24016-03-3
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00006316
Clé InChI NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3-benzyloxypyridine, 3-benzyloxy pyridin-2-amine, 3-benzyloxy-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-phenylmethoxy, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 3ip, 3-phenylmethoxy-2-pyridylamine, 3-benzyloxy pyridin-2-amin, 3fty
CID PubChem 90334
Nom IUPAC 3-phénylméthoxypyridine-2-amine
SMILES NC1=NC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94°C to 98°C
Couleur Marron à vert
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98.50%
Forme physique Poudre cristalline