Learn More
2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15476508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476508 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15476508 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60040.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 2797-51-5
Point de fusion 202°C
Formule moléculaire C10H6ClNO2
Numéro MDL MFCD00001680
Quantité 100 mg
Numéro UN UN2811
Synonyme 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone, quinoclamine, quinoclamin, mogeton, 06k-quinone, acnq, o 6k-quinone, mogeton granule, mogeton g, 1,4-naphthalenedione, 2-amino-3-chloro
Clé InChI OBLNWSCLAYSJJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Nom IUPAC 2-amino-3-chloronaphthalène-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 207.61
CID PubChem 17748
ChEBI CHEBI:81849
Poids de la formule 207.61
Pourcentage de pureté 97%