Learn More
2-Amino-5-bromo-4-(trifluorométhyle)pyrimidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15461689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461689 5 g 5g
15438946 250 mg 250mg
15451689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15461689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64470.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 935534-47-7
Formule moléculaire C5H3BrF3N3
Poids moléculaire (g/mol) 241.999
Numéro MDL MFCD09261254
Clé InChI FAMGPURZLOTOKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine, ksc672m4h, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethylpyrimidine, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidineamin, 5-bromo-4-trifluoromethyl-2-pyrimidylamine, 2-amino-5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-pyrimidinamine, 5-bromo-4-trifluoromethyl, 5-bromo-4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine
CID PubChem 45382152
Nom IUPAC 5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)N)C(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Quantité 5 g
Poids de la formule 242
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide