Learn More
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15443597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443597 250 mg 250mg
11426100 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15443597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27053.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 211308-81-5
Formule moléculaire C5H4ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 254.455
Numéro MDL MFCD07644578
Clé InChI DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-chloro-3-iodopyridine, 5-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 5-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 5-chloro-3-iodo, pubchem16614, acmc-1cc0x, ksc496m8l, 2-amino-5-chloro-3-iodopyridin, 5-chloro-3-iodo-2-pyridylamine, 5-chloro-3-iodo-2-aminopyridine
CID PubChem 11076010
Nom IUPAC 5-chloro-3-iodopyridine-2-amine
SMILES C1=C(C=NC(=C1I)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 254.46
Pourcentage de pureté 95%