Learn More
2-Amino-5-chlorobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30324422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324422 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30324422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA44503510G
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline
CAS 445-03-4
Formule moléculaire C7 H5 Cl F3 N
Quantité 10 g
Synonyme o-Toluidine, 4-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-Amino-4-chloro-2-trifluoromethylbenzene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 5-Chloro-2-aminotrifluorotoluene, C.I. 37055, C.I. Azoic Diazo Component 17, Diazo Fast Scarlet VD, Fast Scarlet Salt VD, Fast Scarlet VD Salt, Scarlet Salt NVD
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-chloro-2-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Poids de la formule 195.0063