Learn More
2-Amino-5-methoxybenzonitrile, 95%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 451340010
Informations supplémentaires : CAS : 23842-82-2 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279696
  • 85.10€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
23842-82-2
148.165
2-amino-5-methoxy-benzonitrile, 2-cyano-4-methoxyaniline, benzonitrile, 2-amino-5-methoxy, ksc495g0f, 4-amino-3-cyanoanisole, benzonitrile,2-amino-5-methoxy
2-amino-5-methoxybenzonitrile
C8H8N2O
SRWMPAZUWXLIPG-UHFFFAOYSA-N
3513002
COC1=CC(=C(C=C1)N)C#N
Spécification
1g
23842-82-2
C8H8N2O
SRWMPAZUWXLIPG-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-methoxybenzonitrile
3513002
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
95%
2-amino-5-methoxy-benzonitrile, 2-cyano-4-methoxyaniline, benzonitrile, 2-amino-5-methoxy, ksc495g0f, 4-amino-3-cyanoanisole, benzonitrile,2-amino-5-methoxy
COC1=CC(=C(C=C1)N)C#N
148.165
148.16
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-methoxybenzonitrile, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents