Learn More
2-amino-5-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10154060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10154060 25 g -
10072440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10154060 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 121-01-7
Numéro MDL MFCD00007365
Clé InChI HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
CID PubChem 67128
Nom IUPAC 4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90°C to 93°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H5F3N2O2
Formule linéaire H2NC6H3(NO2)CF3
Quantité 25 g
Poids moléculaire (g/mol) 206.124
Poids de la formule 206.12
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Powder