Learn More
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine, 98%
Product Code. 15488288
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 15488288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61729.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21901-29-1 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine used as a intermediate in organic synthesis and used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine used as a intermediate in organic synthesis and used in medicine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry and well-ventilated place. Keep container tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21901-29-1
Molecular Formula C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.141
MDL Number MFCD00047443
InChI Key LCJXSRQGDONHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitro-6-picoline, 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-methylpyridine, 6-amino-5-nitro-2-picoline, 6-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-methyl-3-nitro, 6-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 2-amino-3-nitro-6-picoline 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 226028
IUPAC Name 6-methyl-3-nitropyridin-2-amine
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Quantity 5 g
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 153.14
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt