Learn More
2-Amino-6-méthyl-4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]thiophène-3-carboxamide, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458835 5 g 5g
15448835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15458835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34215.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95211-68-0
Formule moléculaire C10H14N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 210.30
Numéro MDL MFCD00617279
Clé InChI LSRQCZCDBRHPHQ-YFKPBYRVSA-N
Synonyme 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl, 1-benzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl, asischem w76235, akos bb-8580, timtec-bb sbb007023, cbmicro_024413, art-chem-bb b006830, cambridge id 5561176
CID PubChem 2852749
Nom IUPAC (6S)-2-amino-6-méthyle-4,5,6,7-tétrahydro-1-benzothiophène-3-carboxamide
SMILES C[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=C2C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Point de fusion 177°C to 181°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 210.3
Pourcentage de pureté 96%