Learn More
2-bromo-3’-chloro-4’-fluoroacétophénone, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15468438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468438 1 g 1g
15478438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15468438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61852.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63529-30-6
Formule moléculaire C8H5BrClFO
Poids moléculaire (g/mol) 251.48
Numéro MDL MFCD05154991
Clé InChI JOCPGHGWUUBURW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 3-chloro-4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-209ng8, 3-chloro-4-fluoro-phenacyl bromide, 2-bromo-3-chloro-4-fluoroacetophenone
CID PubChem 2782785
Nom IUPAC 2-bromo-1-(3-chloro-4-fluorophényl)éthanone
SMILES FC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Point de fusion 33°C to 36°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 251.48
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide