Learn More
2-bromo-3-fluorobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11490917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490917 5 g 5g
11480917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11490917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23312.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104540-42-3
Formule moléculaire C7H3BrF4
Poids moléculaire (g/mol) 242.999
Numéro MDL MFCD00061243
Clé InChI UERAGXKMOXUWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-3-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-3-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene, 2-bromo-3-fluorobenzo trifluoride, 2-bromo-3-fluorbenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-bromobenzene
CID PubChem 517847
Nom IUPAC 2-bromo-1-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
Densité 1.741
Indice de réfraction 1.471
Quantité 5 g
Poids de la formule 243
Pourcentage de pureté 97%