Learn More
2-Bromo-4'-hydroxyacétophénone, TRC
Code produit 30342638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342638 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30342638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68445010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-38-5
Formule moléculaire C8 H7 Br O2
Quantité 10 g
Synonyme Ethanone, 2-bromo-1-(4-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide, 4'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Busan 1130, Busan 90, Butrol 1130, p-Hydroxyphenacyl bromide, α-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, α-Bromo-p-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-p-hydroxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-hydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Poids de la formule 213.9629