Learn More
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluorure, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11394586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394586 5 g 5g
11304596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11394586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20135.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-65-0
Formule moléculaire C7H3BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 259.45
Numéro MDL MFCD00010308
Clé InChI OSTIALFVJOFNPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-5-chorobenzotrifluoride, 2-bromo-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem2713, bromo-5-chlorobenzotrifluoride
CID PubChem 136172
Nom IUPAC 1-bromo-4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.752
Point d’ébullition 198°C
Indice de réfraction 1.505
Quantité 5 g
Beilstein 2448030
Poids de la formule 259.44
Pourcentage de pureté ≥98%