Learn More
2-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395647 5 g 5g
11385647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11395647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043381.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 50488-42-1 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine is a substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of a Refomatsky reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50488-42-1
Formule moléculaire C6H3BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 225.996
Numéro MDL MFCD00153086
Clé InChI GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
CID PubChem 2736434
Nom IUPAC 2-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-5- (trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 45°C to 47°C
Point d’ébullition 78°C to 81°C (30 mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and ethanol.
Poids de la formule 226
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristalline