Learn More
2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 15418678
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15418678
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H62086.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1214330-90-1 | C7H8BrClFN | 240.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1214330-90-1
Molecular Formula C7H8BrClFN
Molecular Weight (g/mol) 240.5
InChI Key WEGQVRTUTQKDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluorobenzylamine hcl, 2-bromo-6-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromo-6-fluorophenyl methanamine;hydrochloride, 1-2-bromo-6-fluorophenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 118798502
IUPAC Name (2-bromo-6-fluorophenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)CN)F.Cl
Spezifikation
Quantity 1 g
Formula Weight 240.5
Percent Purity 96%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 2-Bromo-6-fluorobenzylamine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt