Learn More
2-Bromobenzamide, 97%, Maybridge
Code produit 10473393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10473393 Flacon en verre ambré ; 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10473393 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RDP00161EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzamide
CAS 4001-73-4
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H6BrNO
Formule linéaire BrC6H4C(=O)NH2
Quantité 10 g
Synonyme benzamide, 2-bromo, o-bromobenzamide, benzamide, o-bromo, 2-bromo-benzamide, 2-bromobenzamide, bromobenzamide, pubchem3733, maybridge1_005867, acmc-209j9x
Clé InChI NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)Br
Nom IUPAC 2-bromobenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 200.035
CID PubChem 77616
Poids de la formule 200.03
Pourcentage de pureté 97%