Learn More
2-Bromobenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10531164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10531164 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10531164 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183990050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromobenzamide
CAS 4001-73-4
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C7H6BrNO
Formule linéaire BrC6H4C(=O)NH2
Numéro MDL MFCD00007969
Quantité 5g
Beilstein 09, 348
Synonyme benzamide, 2-bromo, o-bromobenzamide, benzamide, o-bromo, 2-bromo-benzamide, 2-bromobenzamide, bromobenzamide, pubchem3733, maybridge1_005867, acmc-209j9x
Clé InChI NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)Br
Nom IUPAC 2-bromobenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 200.035
CID PubChem 77616
Poids de la formule 200.03
Pourcentage de pureté ≥97.5%