Learn More
2-Bromothioanisole, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10698201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10698201 1 g Flacon en verre 1g
10529643 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10698201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 19614-16-5
Formule moléculaire C7H7BrS
Poids moléculaire (g/mol) 203.097
Numéro MDL MFCD00000066
Clé InChI ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
CID PubChem 88166
Nom IUPAC 1-bromo-2-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromothioanisole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4SCH3
Indice de réfraction 1.6320 to 1.6340 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.11
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid