Learn More
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxyde, TRC
Code produit 30356946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30356946 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC365755100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS 6609-64-9
Formule moléculaire C2H4ClO3P
Quantité 100 g
Synonyme Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
Formule InChI InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
SMILES ClP1(=O)OCCO1
Nom IUPAC 2-chloro-1,3,2λ ^{5}-dioxaphospholane 2-oxyde
Poids moléculaire (g/mol) 142.48
Poids de la formule 141.9587