Learn More
2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphényl)éthanone, TRC
Code produit 17983055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17983055 25 g 25g
17943155 100 g 100g
17981145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17983055 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36532525G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-40-1
Formule moléculaire C8 H7 Cl O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Synonyme α-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 1-Chloroacetyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 3,4-Dihydroxy-α-chloroacetophenone, 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 4-(Chloroacetyl)catechol, NSC 13905, NSC 17869, α-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, Noradrenaline Imp. E (EP)
Nom IUPAC 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphényl)éthanone
SMILES Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
Poids de la formule 186.0084