Learn More
Acide2-Chloro-4,5-difluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11441207
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11441207 100 g 100g
11421207 5 g 5g
11431207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11441207 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B24174.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110877-64-0
Formule moléculaire C7H2ClF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.54
Numéro MDL MFCD00077479
Clé InChI CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
CID PubChem 737171
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Point de fusion 104°C to 107°C
Point d’ébullition 257°C to 259°C
Quantité 100 g
Beilstein 4247522
Nom IUPAC 2-chloro-4,5-difluorobenzoate
Poids de la formule 192.55
Pourcentage de pureté 98%