Learn More
Chlorure de 2-chloro-4-cyanobenzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11385359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11385359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50379.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 254749-11-6
Formule moléculaire C7H3Cl2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.066
Numéro MDL MFCD00177089
Clé InChI GNJOWOAPHOFJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-cyano, pubchem5084, acmc-20ahw5, 2-chloro-4-cyanobenzene sulfonyl chloride, 2-chloro-4-cyanobenzene-1-sulfonylchloride, 2-chloro-4-cyanophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-cyano, 2-chloranyl-4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-cyanobenzenesulfonic acid chloride
CID PubChem 2735722
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloro-4-cyanobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-cyanobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 101°C to 105°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Poids de la formule 236.08
Pourcentage de pureté 95%