Learn More
bromure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448395 250 mg 250mg
15416127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15448395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33311.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 279252-26-5
Formule moléculaire C8H5BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 273.477
Numéro MDL MFCD14155638
Clé InChI AIZUUFYFLNVTQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-4-trifluoromethylbenzylbromide, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene,1-bromomethyl-2-chloro-4-trifluoromethy
CID PubChem 22058559
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Indice de réfraction 1.511
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 273.48
Pourcentage de pureté 97%