Learn More
2-chloro-5-nitrobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10769003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10769003 25 g Flacon en verre 25g
10696611 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10769003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6361-21-3 | Molecular Formula: C7H4ClNO3 | Molecular Weight: 185.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6361-21-3
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007293
Clé InChI VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
CID PubChem 72933
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76°C to 82°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(NO2)CHO
Quantité 25 g
Beilstein 07,262
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline