Learn More
2-Chloro-N-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15423468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423468 1 g 1g
15433468 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15423468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56910.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3400-31-5
Formule moléculaire C8H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 169.608
Numéro MDL MFCD00032667
Clé InChI ITXNDDPDABTCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-methyl-benzamide, benzamide, 2-chloro-n-methyl, n-methyl-o-chlorbenzamid, 2-chlorophenyl-n-methylcarboxamide
CID PubChem 347959
Nom IUPAC 2-chloro-N-méthylbenzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-methylbenzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.61
Pourcentage de pureté 97%